Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1822
2866.24 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17767817
  • 3380.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Description
  • Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
  • DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
  • Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
  • Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
  • Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
  • Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
  • Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
Specifications
Specifications
Autoclave Bag
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
Dampfsterilisierung
Non-sterile
500/Packung
22 in.
18 in.
Autoklavierbar
Heißversiegelung
Single-use
HDPE
Yes
22 x 18 in.
55.9 cm
45.7 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches > 18 x 22 in.