Learn More
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Anschluss mit männlichem Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll-Schlauchanschluss mit Stecknippel
Erhältlich in 6 Farben für die schnelle und einfache Unterscheidung: Weinrot, Rosa, Gelb, Limone, Violett und Orange
Marke: Cole-Parmer™ 45520-23
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polyolefin, einer transparenten Polycarbonat-Alternative ohne Bisphenol-A (BPA).
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit im Vergleich zu Polycarbonat.
- Sterilisierbar im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid.
- Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Frei von Komponenten tierischen Ursprungs.
- Erhältlich in Packungen mit 25 Stück
Spezifikation
Luer-Lock-Stecker | |
25/Pckg. | |
Luer-Anschluss, männlicher Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll, mit Stecknippel für Schlauch-Steckverbindungen |
Polyolefin | |
Gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Anschluss mit männlichem Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll-Schlauchanschluss mit Stecknippel > Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur