Learn More
ChromaCareTM LC-MS Biologics Spüllösung, Thermo ScientificTM
Artikelnummer. 15793467 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Flasche aus Borosilikatglas
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15793467
Marke: Thermo Scientific MB124212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spüllösung zur Reinigung von Blut-, Plasma- und Urinproben aus dem Chromatographen.
  • Geeignet zum Spülen schwer zu reinigender Proben wie Blut, Plasma und Urin nach Vitamin D-, Hormon- oder Drogentests
  • Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von handelsüblichen Mischungen — vorgefertigt für Bequemlichkeit
  • Trägt zur Reduzierung der Probenverschleppung bei
  • Verpackt in 2.5 L-Braunglasflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 6 bis 7
Siedepunkt 167°F
CAS 67-64-1, 75-05-8
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Reinheit (%) Pass Test (By GC-FID)
Güte LC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45 % 2-Propanol, 45 % Acetonitril, 10 % Aceton
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone