Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in.)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in.)
145 x 145 cm (57 x 57 in.)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in.)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in.)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in.)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in.)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in.)
61 x 91,4 cm (24 x 36 in.)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in.)
81 x 81 cm (32 x 32 in.)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
- Heißversiegelungsfolie
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 176 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 5,2 l |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Heißversiegelung |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Geräte |
| Material | Tyvek |
| Mehr anzeigen |