Learn More
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Anschluss mit männlichem Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll-Schlauchanschluss mit Stecknippel
Erhältlich in 6 Farben für die schnelle und einfache Unterscheidung: Weinrot, Rosa, Gelb, Limone, Violett und Orange
Marke:  Cole-Parmer™ 45520-13
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15315046
  • 35.30 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polyolefin, einer transparenten Polycarbonat-Alternative ohne Bisphenol-A (BPA).
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit im Vergleich zu Polycarbonat.
  • Sterilisierbar im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid.
  • Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI.
  • Frei von Komponenten tierischen Ursprungs.
  • Erhältlich in Packungen mit 25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Luer-Lock-Stecker
25/Pckg.
Luer-Anschluss, männlicher Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll, mit Stecknippel für Schlauch-Steckverbindungen
Polyolefin
Rosé
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Anschluss mit männlichem Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll-Schlauchanschluss mit Stecknippel > Rosé