Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB3X6
Beschreibung
- Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
- Heißversiegelungsfolie
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
6 in. | |
3 in. |
12 oz. | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in.) | |
15,2 cm | |
7,6 cm |