Learn More
Glycin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glycin-Hydrochlorid ist ein inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>100 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 175°C to 178°C |
Beilstein | 3909617 |
Merck Index | 14,4491 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (>100g/L). |
Menge | 100 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Formelmasse | 111.53 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q07L024 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | A12162.0E,A12162.36,A12162.22 |
T11K007 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | A12162.0E,A12162.36,A12162.22 |
R01K010 | Analysenzertifikat | 08/05/2024 | A12162.0E,A12162.36,A12162.22 |
M09K001 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | A12162.0E,A12162.36,A12162.22 |
U31H039 | Analysenzertifikat | 23/12/2022 | A12162.0E,A12162.36,A12162.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.