Learn More
Glycin, Zertifiziert nach AR zur Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Beschreibung
C2H5NO2, CAS-Nummer-56-40-6, Glycolixir, Padil, Aciport, Hampshire Glycin, Aminoethansäure, Glycin, Glycokoll, Glycosthen, Glicoamin, Aminoessigsäure, 1 kg, CHEBI:15428, weiß, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-Aminoessigsäure, 182 °C, 8131, 75,067, Pulverbehälter aus Kunststoff, 5,9 bis 6,4
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 182°C |
pH | 5.9 to 6.4 |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 75.07g/mol |
Physikalische Form | Pulver |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
33Stunden
3Minuten
21Sekunden
3Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, Zertifiziert nach AR zur Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur