Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin-Hydrochlorid, ≥98 % Artikelnummer.: 10279790
Thermo Scientific Chemicals Glycin-Hydrochlorid, ≥98 %
Artikelnummer. 10279790
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10279790
Marke: Thermo Scientific Chemicals 411015000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6000-43-7
Summenformel C2H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
MDL-Nummer MFCD00012872
InChI-Schlüssel IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22316
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäurehydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine hydrochloride
Schmelzpunkt 178.0°C to 182.0°C
Namenshinweis 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Merck Index 15, 4526
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Wasser 1% Max. (K.F.)
Menge 500 g
Formelmasse 111.53
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number411015000,411011000,411010025
ChargennummerA0464112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number411015000,411011000,411010025
ChargennummerA0462691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2024 Catalog Number411015000,411011000,411010025
ChargennummerA0464112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number411015000,411011000,411010025
ChargennummerA0462691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number411015000,411011000,411010025
Produktidentifikator
  • Glycine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin-Hydrochlorid, ≥98 % >