Learn More
Glycin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494783
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Hydrochlorid ist ein inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>100 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6000-43-7
Summenformel C2H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
MDL-Nummer MFCD00012872
InChI-Schlüssel IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäurehydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Merck Index 14,4491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>100g/L).
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 111.53
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Glycin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >