Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin-Hydrochlorid, ≥98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 178.0°C to 182.0°C |
Namenshinweis | 99% |
pH | 1 to 2 (10% aq. soln.) |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | NH2CH2COOH·HCl |
Beilstein | 04, 340 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0451415 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 411015000,411011000,411010025 |
A0464112 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 411015000,411011000,411010025 |
A0462691 | Analysenzertifikat | 28/11/2024 | 411015000,411011000,411010025 |
A0464112 | Analysenzertifikat | 27/06/2024 | 411015000,411011000,411010025 |
A0462691 | Analysenzertifikat | 15/05/2024 | 411015000,411011000,411010025 |
Sicherheit und Handhabung
- Glycine hydrochloride