Learn More
Fisherbrand™ Shell-Fläschchen-Kit, Klarglas, PE-Stopfen
17.09 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
Spezifikation
Shell-Fläschchen | |
Glas | |
11 |
Durchsichtig | |
2.3 ml | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Shell-Fläschchen-Kit, Klarglas, PE-Stopfen > Flacher Boden, ,2 ml, ,31,5 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur