Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
Für die HPLC empfohlen.
11.85 € - 23.10 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Flaschenhalstyp | Shell-Fläschchen |
Basisausführung | Flachboden |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11556064
|
Fisherbrand™
15 09 0539 |
5.5 ml | Durchsichtig | 44,6 mm |
23.10 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11566064
|
Fisherbrand™
15 09 0540 |
5.5 ml | Bernsteinfarbig | 44,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11501374
|
Fisherbrand™
08 09 0483 |
1.4 ml | Durchsichtig | 40 mm |
15.85 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11511374
|
Fisherbrand™
08 09 0484 |
1,4 mL | Bernsteinfarben | 40 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11595884
|
Fisherbrand™
11 09 0537 |
2.3 ml | Durchsichtig | 31,5 mm |
18.75 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12960861
|
Fisherbrand™
11 09 0538 |
2.3 ml | Bernsteinfarbig | 31,5 mm |
13.40 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Für die HPLC empfohlen
- Shell-Fläschchen und die entsprechenden Stopfen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
Spezifikation
Glas | |
Shell-Fläschchen | |
100 |
HPLC | |
Flachboden | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas