Learn More
Fisherbrand™ Shell-Fläschchen-Kit, Klarglas, PE-Stopfen
22.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
Spezifikation
Shell-Fläschchen | |
14.65 mm | |
5.5 ml | |
44,6 mm | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
15 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
4Minuten
17Sekunden
14 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
4Minuten
17Sekunden
14Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%