Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Oxidierend, einzelne Markierungen auf einer Rolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke: Brady™ 834180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
PIC 1803-21*21-B7541-RLL-DC | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Schwarz auf Weiß |
Glanz | |
250/Packung | |
21 mm | |
21 mm | |
Diamantförmig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbol - Oxidierend, einzelne Markierungen auf einer Rolle > B x H: 21 x 21 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur