Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (B16F10 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-11689
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. | |
The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. | |
100 μg |
Flow Cytometry, Electron Microscopy | |
Cell culture media |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (B16F10 cell line) > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur