Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Entzündbar, einzelne Markierungen auf einer Rolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke: Brady™ 834186
67.83 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
PIC 1802-21*21-B7541-RLL-DC | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Rot |
Glanz | |
250/Packung | |
21 mm | |
21 mm | |
Diamantförmig |