Learn More
Brady™ Mini-Piktogramm-Mischung
Sicherheitssymbole zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz.
Marke:  Brady™ 814013
11.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15523879
  • 13.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1 Blatt enthält 11 der folgenden Symbole:
    • PIC1801: Explosiv
    • PIC1803: Oxidierend
    • PIC1804: Druckgas
    • PIC1805: Gesundheitsgefahr
    • PIC1806: Gewässergefährdend
    • PIC1807: Gefahr für die Atemwege
    • PIC1808: Korrosiv
    • PIC1809: Akute Toxizität
  • Und 16 von:
    • PIC1802: Entzündbar
Spezifikation
Spezifikation
Glanz
Dauerhaftes Acryl
10 x 10 mm
Magnetischer Kunststoff
Diamantförmig
rot auf weiß
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    14
    Stunden
    7
    Minuten
    52
    Sekunden
    4
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mini-Piktogramm-Mischung > Größe (L x B): 10 x 10 mm