Learn More
EKASTU Safety Atemschutzvollmaske
EKASTU Vollmaske mit beschlagfreiem, nicht reflektierendem, verzerrungsfreiem Polycarbonat-Visier mit großem Sichtfeld.
Marke: EKASTU Safety 466607
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Merkmale:
- Integrierte Sprechmembran
- Die hervorragende Sprachübertragung ermöglicht die Verwendung von Megaphonen, Telefonen und Funkgeräten
- Die universelle Größe ermöglicht eine enge, aber drucklose Passform der Maske, unabhängig von der Gesichtsform
- Ausatemventile mit Ausatemventilvorkammer führen zu einem niedrigen Ausatemwiderstand und verhindern das Eindringen gefährlicher Medien in das Innere der Maske
- Die Innenmaske ist mit 2 Rückschlagventilen ausgestattet, um den Totraum zu verringern und ein Beschlagen des Visierschilds zu verhindern
Spezifikation
DIN EN 136 | |
C 607/F (Klasse 3); 2 Exhalationsventile | |
Nein | |
universal | |
In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) | |
EPDM | |
ca. 565 Gramm |
Standardgewinde DIN EN 148-1 | |
schwarz | |
C 607/F (Klasse 3) | |
Beschlagfrei, nicht reflektierend, verzerrungsfrei | |
Visier | |
Polycarbonat |