Learn More
Fisherbrand™ Ersatzkartuschen
Erleichtert die zur Demineralisierung von Wasser mit einer Leitfähigkeit von 0.3 bis 2 μS/cm und einem pH-Wert von 6 bis 7. Fisherbrand™ Ersatzpatronen für tragbare Entsalzungsanlagen beginnen blau und wechseln allmählich ihre Farbe in Ocker, wenn sie gesättigt sind.
Marke:  Fisherbrand™ KC+4
319.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11954169
  • 342.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthalten nur neue Harze, die nicht verschmutzt oder regeneriert wurden
  • Garantiertes und konstantes Leistungsniveau
  • Robuste, praktische Konstruktion
  • Einfache und schnelle Montage/Demontage durch Schnellkupplungen
Spezifikation
Spezifikation
Blaue Kassette wird ockerbraun
150 l/h
60 cm
4 Set
Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Ionenaustauscher
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O4
Ersatzkartusche
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatzkartuschen > Für 8300H