Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marke:  Elma 1113045
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17868835
  • 59.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
Modular Basket System
6.6 lb.
105 x 195 x 95 mm
3.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 40
Name des Produkts
Elma Basket System > Model: Basket System Modular type 30