Learn More
Brady™ RD/BK//WT STOP W/SYMBOL 431,8 MM
STOP ToughStripe™ Bodenmarkierungen haben ein gut sichtbares, glänzendes Aussehen für die Kommunikation wichtiger Sicherheitshinweise und rutschfeste Abschnitte, um Ausrutschen, Stolpern und Stürzen vorzubeugen.
Marke: Brady™ 104511
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ToughStripe™ Bodenmarkierungen vermitteln Ihren Mitarbeitern in Bereichen mit Laufverkehr wichtige Sicherheits- und Warnhinweise
- Strapazierfähiges ToughStripe™ rutschfestes Polyester (B-534) enthält starres, transparentes Überlaminat und wird selektiv von rutschfester Lauffläche abgedeckt
- Das gut sichtbare, glänzende Material ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und leicht anzubringen oder zu entfernen
- Bodenmarkierungen warnen die Mitarbeiter vor möglichen Gefahren, leiten den Verkehrsstrom und sorgen für die Einhaltung von Schutzausrüstungen.
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Glanz | |
Je 1 | |
ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder | |
431.80 mm | |
130 °F | |
0.01 Zoll | |
Rund | |
Deutsch | |
Bodenmarkierungsschild |
B534FS 17 in. DIA RED,BLK/WHT STOP W/SYMBOL | |
Polyester | |
Auf Gummibasis | |
17 Zoll | |
Zur Kommunikation wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter | |
0 °F | |
-18 °C bis 54 °C | |
0 °F bis 130 °F | |
Zahlung | |
Schwarz auf Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ RD/BK//WT STOP W/SYMBOL 431,8 MM > ToughStripe Anti-Slip-Boden-Sicherheitsschild; Legende: STOPP; Durchm.: 17 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur