Learn More
BINDER™ Swivel Casters
Height-adjustable swivel casters
Marke: BINDER™ 8012-2541
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Height-adjustable swivel casters for horizontal alignment of unit on uneven floors.
Spezifikation
KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 | |
Steel | |
Castor Frame |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Swivel Casters > For use with KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur