Learn More
EKASTU Safety Atemschutzvollmaske
Artikelnummer. p-7114433
Click to view available options
Beschreibung:
C 607/Silikon (Klasse 2); 1 Exhalationsventil
C 607/F (Klasse 3); 2 Exhalationsventile
SFERA (Klasse 3); 1 Ausatemventil
SFERA/Silikon (Klasse 3); 2 Exhalationsventile
Farbe:
gelb
schwarz
Material (Gesichtsschutz):
EPDM
Silikon
Material (Linse):
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10077850
Marke: EKASTU Safety undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
EKASTU Vollmaske mit beschlagfreiem, nicht reflektierendem, verzerrungsfreiem Polycarbonat-Visier mit großem Sichtfeld.
Merkmale:
  • Integrierte Sprechmembran
  • Die hervorragende Sprachübertragung ermöglicht die Verwendung von Megaphonen, Telefonen und Funkgeräten
  • Die universelle Größe ermöglicht eine enge, aber drucklose Passform der Maske, unabhängig von der Gesichtsform
  • Ausatemventile mit Ausatemventilvorkammer führen zu einem niedrigen Ausatemwiderstand und verhindern das Eindringen gefährlicher Medien in das Innere der Maske
  • Die Innenmaske ist mit 2 Rückschlagventilen ausgestattet, um den Totraum zu verringern und ein Beschlagen des Visierschilds zu verhindern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 136
Anschlusstyp Standardgewinde DIN EN 148-1
Beschreibung C 607/F (Klasse 3); 2 Exhalationsventile
Farbe schwarz
Einwegprodukt Nein
Produkttyp C 607/F (Klasse 3)
Größe universal
Maskentyp Beschlagfrei, nicht reflektierend, verzerrungsfrei
Zur Verwendung mit (Geräte) In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1)
Objektivtyp Visier
Material (Gesichtsschutz) EPDM
Material (Linse) Polycarbonat
Gewicht (metrisch) ca. 565 Gramm