Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Artikelnummer. p-4530697 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 g
0,5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10509140
Marke: Thermo Scientific™ R0851
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gluc, einem Substrat für ß-Glucuronidase (GUS), die von gusA, einem gängigen Reportergen, kodiert wird.
X-Gluc (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronsäure, Cyclohexylammonium-Salz) ist ein Substrat für Beta-Glucuronidase (GUS), das von gusA, einem verbreitet eingesetztem Reportergen kodiert wird. Glucuronidase spaltet X-Gluc und bildet so die farblose Gluconsäure und ein intensiv blaues Chlor-Brom-Indigo-Präzipitat (siehe nachstehende Abbildung).
Glucuronidase spaltet X-Gluc und bildet so die farblose Gluconsäure und ein intensiv blaues Chlor-Brom-Indigo-Präzipitat (siehe nachstehende Abbildung).
Empfohlen für:
  • Nachweis der GUS-Expression in Pflanzenzellen und -geweben (1)
  • Nachweis von Infektionen durch E. coli
  • Nachweis bakterieller Kontaminationen in Lebensmittel- und Wasserproben
Hinweis:
Zubereitung einer 0,1 M Stock-Lösung in Dimethylsulfoxid wird empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp X-Gluc
Menge 0,1 g
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Beta-Glucuronidase(GUS)-Substrat