Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM0314
45.06 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die gebrauchsfertige GeneRuler 1 kb DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die gebrauchsfertige GeneRuler 1 kb DNA-Leiter ist mit 6x DNA-Ladefarbstoff für direktes Auftragen auf Gele vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
250 bp bis 10000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
100 Anwendungen |