Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CPB0010P
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Aus hochtransparentem Polypropylen für bessere Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Klasse B
- Entspricht ISO 6706
Spezifikation
10 ml | |
±0,2 mL | |
B | |
14 mm | |
0.2 ml | |
Hexagonal | |
145 mm |
Polypropylen | |
ISO 6706 | |
Blau | |
10/Packung | |
Blue | |
5,7 in. | |
Zylinder ohne Graduierung |