Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke:  Azlon CPB0025P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11383584
  • 84.97 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
  • Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
  • Aus hochtransparentem Polypropylen für bessere Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
±0,5 ml
B
20 mm
0.5 ml
Hexagonal
170 mm
Polypropylen
ISO 6706
Blau
10/Packung
Blau
6,69 in.
Zylinder ohne Graduierung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Information
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,5 ml