Learn More
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisator aus Borosilikatglas
Speziell für die Arbeit mit weicherem Gewebe entwickelt. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisatoren sind aus langlebigem Borosilikatglas hergestellt.
Marke: Fisherbrand™ 22009F
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Spiel zwischen Stößel und Mörser von 0,076 bis 0,126 mm
- Gefertigt aus präzisionsgebohrtem Glas mit PTFE-Stößel
- Ausgestattet mit einer Edelstahlstange für den Einsatz mit einem Elektromotor
- Optionaler Edelstahlgriff für manuelles Schleifen ist separat erhältlich (Herst. 20310)
Spezifikation
0.076 – 0.126 mm | |
30 ml | |
Homogenisatoren | |
250 mm |
Ja | |
Borosilikatglas | |
105 mm | |
Edelstahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisator aus Borosilikatglas > Kapazität: 30 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur