Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Artikelnummer. 15727496 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Menge:
10 x 500 Einheiten
200 Stück
200 E (5 E/μl)
20 x 500 Einheiten
500 E (5 E/μl)
5x 500 E (20 E/μl)
5x 500 E (5 E/μl)
Packungsgröße:
20 Stück
200 Einheiten
5 Stück
500 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 15727496
Marke: Thermo Scientific™ EP0702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Im Vergleich zu herkömmlichen Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet die DreamTaq-DNA-Polymerase eine höhere Sensitivität, längere PCR-Produkte und eine höhere Ausbeute. Die DreamTaq-DNA-Polymerase nutzt den gleichen Reaktionsaufbau und die gleichen Zyklusbedingungen wie herkömmliche Taq-DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mmol MgCl2 enthält. Die DreamTaq-DNA-Polymerase erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen. dUTP wird nicht integriert.
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Hohe Erträge an PCR-Produkten
  • Höhere Sensitivität im Vergleich zur herkömmlichen Taq-DNA-Polymerase
  • Amplifikation von längeren Zielmolekülen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Erzeugt 3'-dA-Überhänge
  • Integrierte modifizierte Nukleotide
Definition der Aktivitätseinheit
  • Eine Einheit des Enzyms katalysiert die Einbindung von 10 nmol Desoxythymidylat in eine Polynukleotid-Fraktion (adsorbiert auf DE-81) in 30 min bei 70 °C
  • Die Enzymaktivität wird in folgender Mischung gemessen: 67 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25 °C), 6,7 mM MgCl2, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 50 mM NaCl, 0,1 mg/ml BSA, 0,75 mM aktivierte Kalbthymus-DNA, 0,2 mm eines jeden dNTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP
Lagerungspuffer
  • Das Enzym wird geliefert in: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Stabilisierungsmittel und 50 % (v/v) Glycerin
Qualitätskontrolle
  • Das Fehlen von Endo-, Exodeoxyribonukleasen und Ribonukleasen wird durch geeignete Qualitätstests bestätigt; Funktionstest in der PCR
Hemmung und Inaktivierung
  • Hemmer: Ionische Detergenzien (Desoxycholat, Sarkosyl und SDS) bei Konzentrationen über 0,06, 0,02 bzw. 0,01 % (1)
  • Deaktiviert durch Phenol/Chloroform-Extraktion
Empfohlen für:
Routinemäßige PCR-Amplifikation von DNA-Fragmenten bis 6 kb; RT-PCR; Genotypisierung; Herstellung von PCR-Produkten für die TA-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 2x 1,25 ml 10X DreamTaq-Puffer (inkl. 20 mM MgCl2)
Lagerung bei -20°°C.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase DreamTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 500 E (5 E/μl)
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Genotypisierung
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1 X
Hot-Start Nein
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Farbe Colorless