Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase, rekombinant (5 U/μl)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0402
214.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10733941
  • 234.00 € / 500 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase ist eine hochthermostabile DNA-Polymerase aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuklease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonukleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Deoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zusätzliche Adenine an das 3-Ende von PCR-Produkten anhängt. Rekombinante Taq-DNA-Polymerase eignet sich ideal für standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
  • Thermostabile Halbwertzeit beträgt mehr als 40 Min. bei 95 °C
  • Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
  • Mit zwei Puffern geliefert -10X Taq-Puffer mit KCl und 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
  • Bindet modifizierte Nukleotide ein (z.B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 100 μl Taq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 2x 1,25 ml 10X-Taq-Puffer mit KCl
• 2x 1,25 ml 10X-Taq-Puffer mit (NH4)2SO4
• 2x 1,25 ml 25 mM MgCl2
Lagerung bei -20 °C.
Taq DNA-Polymerase
Taq DNA-Polymerase (rekombinant) (5 E/μl)
Dry Ice
5 U/μL
Nein
Separate Komponenten
Niedrig
Standard
500 Einheiten
Standard-PCR
1 X
3'-A
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2829861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0402
Chargennummer2829793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0402
Chargennummer2817950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0402
Chargennummer2809158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0402
Chargennummer2817925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0402
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase, rekombinant (5 U/μl) > 5 μ/μl, 500 U
Dieses Produkt ist in einigen Ländern patentrechtlich geschützt. Der Erwerb des Produktes in diesen Ländern umfasst eine nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zur ausschließlichen Verwendung der gekauften Menge des Produkts für interne Forschungsanwendungen des Käufers.