Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Der 10x DreamTaq Green-Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Elektrophorese-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer inhibiert die PCR nicht und ist mit Downstream-Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Für Anwendungen, die eine Analyse des PCR-Produkts mittels Absorption oder Fluoreszenzanregung erfordern, empfiehlt sich die Verwendung des farblosen 10X DreamTaq Puffers (Nr. B65) oder die Aufreinigung des PCR-Produkts vor der Analyse. Der 10x DreamTaq Green-Puffer wurde für zuverlässige PCR-Ergebnisse optimiert und enthält MgCl2 mit einer Konzentration von 20 mM.
Besonderheiten
• Direkte Beladung des PCR-Produkts auf Gel
• Hohe Erträge und hohe Sensitivität der PCR
• Amplifikation von langen Zielmolekülen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
• Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
• Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Anwendungen
• Routinemäßige PCR-Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 6 kb
• Genotypisierung
• PCR mit hohem Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 U/μL |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 20 x 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl) • 40 x 1,25 ml 10 x DreamTaq Green-Puffer (einschließlich 20 mM MgCl2) Bei -20 °C lagern. |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Produktlinie | DreamTaq |
| Produkttyp | DreamTaq Green DNA-Polymerase |
| Menge | 20 x 500 Einheiten |
| Versandbedingung | Dry Ice |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, DNA-Sequenzierung |
| Mehr anzeigen |