Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX vorgepackte HP-Säulen
Artikelnummer. 10647265 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 Packungen
Flussrate:
<20 ml/min
<4 ml/min
Medientyp:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10647265
Marke: Cytiva 17115101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Proteinaufreinigung mit hoher Auflösung in kleinem Maßstab. Vorgepackte Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Säulen sind sofort einsatzbereite, starke kationenaustauschende Säulen, die mit Sepharose™ High Performance vorgepackt sind.
  • Vorgepackt mit Q oder SP Sepharose High Performance
  • Die unkomplizierte Handhabung führt zu schnellen, einfachen und reproduzierbaren Auftrennungsergebnissen mit hoher Ausbeute unter Verwendung einer oder mehrerer in Reihe geschalteter Säulen
  • Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
  • Maximaldruck: 3 bar
  • 1 und 5 ml-Säulen aus Polypropylen
Medium:
  • Partikelgröße: 24 bis 44 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 4 bis 13
Q Sepharose
Ligand: Quaternäre Amine
Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.14 bis 0.20 mmol Cl-/ml
  • SP Sepharose
    • Ligand: Sulphopropyl
    • Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
    • Ionenkapazität: 0.15 bis 0.20 mmol H+/ml
    1 ml-Säulen
    • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
    • Flussrate: max 4 ml/min.
    5 ml-Säulen
    • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
    • Flussrate: max 20 ml/min.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung HiTrap SP HP, 5 x 1 ml
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.2 Zoll
    Flussrate <4 ml/min
    Zur Verwendung mit (Anwendung) HiTrap SP HP ist eine starke Kationenaustausch-Chromatographiesäule für die hochauflösende Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab.
    Medientyp SP Sepharose HP
    Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
    Zur Verwendung mit (Geräte) Für Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
    Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
    Volumen (metrisch) 1 ml
    Menge 5 Packungen
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • HiTrap SP 1 ml
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
    Sicherheitshinweis
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
    • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P235-Kühl halten.
    • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol