Learn More
Gibco™ ExpiCHO™ Stabiles Produktionsmedium
Gibco ExpiCHO Stabiles Produktionsmedium (SPM) wurde speziell entwickelt, um Ihren Prozess der Zelllinienentwicklung mit minimalem Aufwand und hohem Vertrauen in die Produktion zu vereinfachen.
Marke: Gibco™ A3711001
154.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese chemisch definierte, Protein-freie Formulierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs ist vollständig optimiert für großvolumige Fed-Batch-Kulturen mit ExpiCHO-S-Zellen. ExpiCHO SPM unterstützt einen einfachen Übergang von der transienten zur stabilen Produktion, bietet hohe Titer ohne zusätzliche Medium-Optimierung (siehe Abbildungen unten) und funktioniert gut mit dem bestehenden EfficientFeed C+ Supplement.
ExpiCHO SPM ist Teil der ExpiCHO-Familie, einer umfassenden Lösung, mit der Sie Ihren gesamten Arbeitsablauf von der transienten bis hin zur stabilen Expression ohne Screening oder Optimierung von Medien und Feeds durchführen können.
Problemlose Skalierung
Vereinfachen Sie Ihren Prozess beim Übergang zu stabilen Klonen mit ExpiCHO SPM – Keine Zellanpassung, keine Medienoptimierung, keine Änderungen der Zellverdopplungszeit und Spitzendichte. ExpiCHO SPM erleichtert den Übergang mit ExpiCHO-S-Zellen und bietet optimale Leistung bei geringerem Bedarf an Feinabstimmung von Entwicklungsforschern, um Sie schneller zum nächsten Schritt zu bringen. Dieses Medium unterstützt hohe Titer unter Standard-Fed-Batch-Prozessbedingungen in Verbindung mit EfficientFeed C+ Supplement. Es ist in flüssiger Form (diese Seite) oder in unserem AGT Trockenformat von 10 l- bis 450 l-Äquivalenten mit größeren Größen auf Anfrage erhältlich.
EINE Lösung
Die ExpiCHO-Familie umfasst Produkte, die für eine nahtlose Zusammenarbeit entwickelt wurden. ExpiCHO SPM gehört zu dieser Familie und ermöglicht eine erweiterte Unterstützung der Bioproduktion von der transienten bis hin zur stabilen Proteinexpression. Suchen Sie nach Protokollen und Methoden der Marke ExpiCHO, um eine optimale Leistung im Entwicklungsprozess zu erzielen.
Mitglieder der ExpiCHO-Familie sind:
• ExpiCHO Stabiles Produktionsmedium (diese Seite)
• ExpiCHO Expressionsmedium
• ExpiCHO-S Zellen
• ExpiFectamine CHO Transfektionskit
Die Möglichkeit zur Optimierung des Transfers in die Produktion
Das ExpiCHO SPM Flüssigformat und das AGT Trockenformat zeigen ein vergleichbares Zellwachstum und eine vergleichbare Titer-Leistung (siehe Abbildung unten). Daher wird die Skalierung und die Herstellung mit dem AGT Trockenformat vereinfacht, da sich das rekonstituierte AGT Trockenformat ähnlich verhält wie das vor der Skalierung verwendete Flüssigformat. Das AGT Trockenformat lässt sich leicht rekonstituieren. Fügen Sie einfach Wasser hinzu, und der pH-Wert und die Osmolalität werden automatisch angepasst. Dies kann zu Effizienzsteigerungen bei der Komplexität der Lieferkette, der Komplexität der Rekonstitution und damit der Gesamtaufwendungen beitragen.
Spezifikation
ExpiCHO-S | |
Flüssig | |
ExpiCHO™ | |
Raumtemperatur | |
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs, Protein-free | |
Stabiles Produktionsmedium (SPM) | |
1000 mL | |
Flasche |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.