Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Virusgruppen-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Mit diesem schnellen und leicht ablesbaren Kit können Sie Parainfluenza-Viren des Typs 1, 2 und 3 schnell erkennen.
Marke:  Thermo Scientific™ K610311-2
563.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13245779
  • 585.00 € / 50 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenzagruppen Kit lassen sich Parainfluenza-Viren des Typs 1, 2 und 3 direkt in Nasopharyngeal-Aspiraten oder in Zellkulturpräparaten nachweisen. Dieser direkte Immunfluoreszenz-Assay verwendet typspezifische monoklonale Antikörper zum Nachweis und zur Identifizierung von Parainfluenza-Viren des Typs 1, 2 und 3.
Parainfluenza-Viren gehören zur Gattung der Paramyxoviren aus der Familie der Paramyxoviridae.1 Es sind 6 Arten von Paramyxovirus bekannt, die Menschen infizieren, zu denen Parainfluenza-Viren 1, 2, 3 und 4 (Subtypen 4a und 4b), Mumps- und Newcastle-Virus gehören. Von den 4 Parainfluenza-Viren sind die Typen 1, 2 und 3 inzwischen als Hauptursache akuter Atemwegserkrankungen bei Säuglingen und Kindern bekannt.2,3
Nutzen Sie das IMAGEN Parainfluenza-Kit zur schnellen, empfindlichen und spezifischen Erkennung und Differenzierung von Antigenen des Parainfluenza-Virus Typ 1, 2 und 3 direkt in Nasopharyngeal-Aspiraten und Zellkulturpräparaten.
  • Schnelles Ergebnis—in etwas mehr als 30 Minuten nach Erhalt der Testprobe oder -kultur
  • Einfach—gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN-Assays demselben grundlegenden Verfahren
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität—die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität
  • Leicht auslesbare Ergebnisse
  • Lange Haltbarkeit—24 Monate
Das IMAGEN Parainfluenza-Kit enthält FITC-konjugierte (Fluorescein-Isothiocyanat) monoklonale Antikörper, die sich spezifisch an Parainfluenza-Virus Typ 1, 2 oder 3 binden. Die Proben werden 15 Minuten lang mit dem FITC-konjugierten Reagenz inkubiert. Überschüssiges Reagenz wird dann durch Waschen mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) entfernt. Die eingefärbten Flächen werden montiert und mikroskopisch mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop ausgewertet Wenn Parainfluenza-Viren des Typs 1, 2 oder 3 vorhanden sind, wird innerhalb infizierter Zellen eine charakteristische apfelgrüne intrazelluläre Fluoreszenz sichtbar, die mit der roten Hintergrundfärbung nicht infizierter Zellen kontrastiert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Influenza
Reagenz
IMAGEN™ Parainfluenza-Gruppe
Nasen-Rachen-Raum
50 Tests
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6127661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberK610311-2
Chargennummer3806590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog NumberK610311-2
Chargennummer3779824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog NumberK610311-2
Chargennummer3675258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2023 Catalog NumberK610311-2
Chargennummer3654743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2023 Catalog NumberK610311-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Virusgruppen-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay > 50 Tests/Kit