Learn More
Thermosafe™ PolarPack™ Kühlgelpackung
Wirtschaftliche und praktische Auswahl an Kältemittelpackungen für den Versand temperaturempfindlicher Materialien wie Lebensmittel, Pharmazeutika und mehr. Thermosafe™ PolarPack™ Kältemittel-Gelpackungen sind in einer haltbaren Polyethylenfolie eingeschlossen.
Marke:  Thermosafe™ PP8
Artikelnummer. 13079332
  • 76.50 € / 72 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige nichtmechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten.
  • Mehrschichtige Außenseite minimiert die Oberflächenkondensation und schützt das Produkt vor Feuchtigkeitsschäden
  • Die äußere Folienschicht sorgt dafür, dass die Produkte durch die Aufnahme von Kondensation in einem einwandfreien Zustand ankommen.
  • Phasenwechselformeln sind ideal für Produkte, die Gefriertemperaturen oder extreme Kälte erfordern, Trockeneis und Kohlendioxid jedoch nicht vertragen
  • Beschichtete, metallisierte Folienaußenseite sorgt für eine Dämmung gegen Strahlungshitze und ist beständig gegen Durchstiche
  • Erhältlich in mehreren Größen
  • Wiederverwendbar
  • Nicht toxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
72 Pckg./Karton
8 oz.-Packung
6.5 x 3.5 x 0.75 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermosafe™ PolarPack™ Kühlgelpackung > Gewicht: 226 g