Learn More
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze
Eine neue Allzweck-Spritze, inspiriert von BDs stetigem Engagement für die globale Gesundheit. Die BD Emerald™-Produktlinie wurde auf nachhaltigere Weise und unter weniger Materialeinsatz produziert.
Marke:  BD 307736
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15205093
  • 13.90 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombiniert optimale Leistungsfähigkeit mit verringerter Umweltbelastung
  • In einer durch erneuerbare Energie betriebene Produktionsanlage hergestellt
  • Durch glasklaren Kunststoff kann der Inhalt leichter eingesehen werden
  • Grüngefärbte Kolbenkrone und eingravierter Hüllendruck für eine präzise und sichere Dosierung
  • Robuster Kolbenanschlag verhindert ein versehentliches Herausziehen des Stabs
  • Stab wurde für einen stabilen und angenehmen Halt während des Gebrauchs entwickelt
  • Daumengriff mit Struktur für einen sicheren Halt während der Verabreichung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, konform mit ISO 7886-1 und 549
Für allgemeine Anwendungen und Druckanwendungen
0,2 ml
10 ml
Ja
Klar, mit grünem Kolbenboden
Dreiteilige Spritze
100/Pckg.
Zentrischer Luer
Name des Produkts
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze > Kapazität: 10 ml