Learn More
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze
Eine neue Allzweck-Spritze, inspiriert von BDs stetigem Engagement für die globale Gesundheit. Die BD Emerald™-Produktlinie wurde auf nachhaltigere Weise und unter weniger Materialeinsatz produziert.
13.90 € - 65.70 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15285083
|
BD
307727 |
2 ml | 0,1 mL |
65.70 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15275083
|
BD
302986 |
3 ml | 0,1 mL | N/A | ||||||
15295083
|
BD
307731 |
5 ml | 0.2 ml | N/A | ||||||
15205093
|
BD
307736 |
10 ml | 0,2 ml |
13.90 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Grüner Stopfen und fettgedruckte Skalenmarkierungen erleichtern die Einstellung einer genauen Dosis
- Durchsichtiger Zylinder zur Visualisierung von Flüssigkeit
- Robuster Haltering, um ein versehentliches Herausziehen der Kolbenstange zu verhindern
- Flanschgröße und -form für Stabilität und Komfort bei der Anwendung
- Texturierter Daumendruck für weniger Verrutschen während der Verabreichung
- Enthält kein Naturlatex
- Minimale Abfallentsorgung – bis zu 30% weniger Material als andere Spritzen
Spezifikation
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze