Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Format:
Freistehender konischer Boden
Konischer Boden
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss.
- Nicht graduiert.
- Temperaturbereich: -90 bis 100 °C
- Separat erhältlich: farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schraubkappe mit Dichtung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Konischer Boden |
| Anzahl pro Packung | 1000/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | –90 bis 100 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |