Learn More
BD PlastiPak™ Spritze mit Luer-Lock
Wird für Injektionen und Probenahmen verwendet.
Marke:  BD 305959
Artikelnummer. 15544835
  • 130.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 10 ml Kapazität mit 0,2 ml-Graduierung
  • Steril und wegwerfbar
  • Aus Polypropylen
  • Durchsichtiger Zylinder für perfekte Sichtbarkeit des Spritzeninhalts
  • Die spezielle Silikonschmierung sorgt für eine sanfte und gleichmäßige Kolbenbewegung
  • Sterilisation durch Ethylenoxid
Zertifizierungen
EN ISO 7886-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,2 ml
10 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD PlastiPak™ Spritze mit Luer-Lock > 10 ml; 100/Packung