Learn More
BD Hypodermische dreiteilige Plastipak™ Spritze mit mittigem Luer-Lock
Spritze aus Kunststoff mit Graduierung. Dreiteilige BD Medical™ Plastipak™ Subkutan-Spritze mit mittigem Luer-Anschluss zum Injizieren von Flüssigkeiten.
Marke: BD 309658
Beschreibung
- Spritze aus Kunststoff
- Mit Luer-Lock-Anschluss
Spezifikation
Ja | |
Polypropylene | |
Ja | |
Dreiteilige hypodermische Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss | |
0,1 mL | |
3 ml | |
Ja |
NF EN 20594-1, ISO 594-1 vom Dezember 1993, ISO 594-2 vom September 1998 | |
10.12 mm | |
69 mm | |
Ja | |
200/Packung | |
Zentrisch, Luer-Lock | |
Steril |