Learn More
BD Discardit™ zweiteilige Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss
Für sterile Anwendungen. BD Biosciences™ Discardit™ Zweiteilige Spritzen mit seitlichem Luer-Anschluss werden nach einmaliger Verwendung entsorgt.
Marke: BD 309110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Einmalgebrauch
- Zweiteilige Spritze
- Luer-Slip
- Einwegspritze
- Transparent
Spezifikation
Plastic | |
Ohne Nadel | |
Zweiteilige Spritze mit exzentrischem Luer-Anschluss | |
0,5 mL | |
10 ml | |
Ja |
Klar | |
Ja | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Luer-Lock-Anschluss, exzentrisch | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Discardit™ zweiteilige Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss > Volumen:10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur