Learn More
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluoreszenzsondenlösung (5 mM)
Färben Sie lebende oder fixierte Zellen mit diesem tiefroten DNA-Farbstoff.
Marke: Thermo Scientific™ 62254
234.08 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Färbemittel lebender oder fixierter Zellen mit der Thermo Scientific™ DRAQ fluoreszierenden Sonde, einem tiefroten DNA-Färbemittel.
Zellbasierte Fluoreszenz-Assays, wie Durchflusszytometry, In-Cell ELISA, Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Bildgebung erfordern eine fluoreszierende Markierung zur Identifizierung einzelner Zellen. Bei der Verwendung mehrerer fluoreszierender Sonden zur Erkennung von unterschiedlichen zellulären Ziele oder Aktivitäten, muss jede Sonde ein von den anderen Sonden unterschiedliches Fluoreszenz-Spektrum aufweisen. Die blau fluoreszierenden DNA-bindenden Sonden Hoechst und DAPI werden häufig verwendet. Allerdings können diese Sonden nicht verwendet werden, wenn keine UV-Beleuchtung verfügbar ist oder andere blau emittierende fluoreszierende Sonden verwendet werden. Daher sind nukleäre Sonden, die eine andere Farbe als Blau emittieren, gut geeignet für die Zellidentifizierung und -zählung sowie für die Bestimmung der nukleären Morphologie und des DNA-Gehalts.- Aufgrund von Anregung und Emission im fern-roten Bereich kann die fluoreszierende Sonde DRAQ5 gleichzeitig mit vielen anderen Fluorophoren verwendet werden und ist ideal für Zellen geeignet, die Fusionsproteine des grün fluoreszierenden Proteins (GFP) exprimieren.
- Mit vielen vorhandenen Protokollen über eine breite Palette von Instrumenten-Plattformen kompatibel
- Emittiert im tief roten Bereich, ist lipophil und durchdringt Zell- und Kernmembranen in lebenden und fixierten Zellen für eine schnelle DNA-Färbung
- Der Farbstoff ist wasserlöslich, wird einsatzbereit geliefert und erfordert keine RNase, Zelllyse, oder Waschschritte, so dass er mit Automatisierung kompatibel ist
- Da das DNA-Färbemittel stöchiometrisch ist, kann die fluoreszierende Sonde DRAQ5 für die Analyse des DNA-Gehalts in Zellproliferationsstudien verwendet werden.
Spezifikation
Membrangängig | |
Bei 4 °C lagern. | |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät | |
Membrangängig | |
647 nm | |
Pierce™ | |
50 μl | |
Zellkern, Zytosol, Zytoplasma |
Rot | |
DRAQ5 Fluoreszenzsonde | |
Zellbildgebung | |
Fluoreszenzsondenlösung | |
681 nm | |
Flüssig | |
> 99% | |
Bei Arbeitskonzentrationen in Wasser und gebräuchlichen Puffern löslich |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- DRAQ5 50 UL (5MM)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1, 5-bis{¢2-(dimethylamino)ethyl!amino }-4, 8-dihydroxyanthracene-9, 1 0-dione( 0.1-1 ), 1, 5-bis{
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
601DR50050 | Analysenzertifikat | 23/03/2024 | 62254 |
537DR50050 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 62254 |
531DR50050 | Analysenzertifikat | 11/07/2023 | 62254 |
534DR50050 | Analysenzertifikat | 11/01/2023 | 62254 |
529DR50050 | Analysenzertifikat | 08/07/2022 | 62254 |