Learn More
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluoreszenzsondenlösung (5 mM)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 μl
200 μl
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
200 Mikroliter
Beschreibung
Färbemittel lebender oder fixierter Zellen mit der Thermo Scientific™ DRAQ fluoreszierenden Sonde, einem tiefroten DNA-Färbemittel.
Zellbasierte Fluoreszenz-Assays, wie Durchflusszytometry, In-Cell ELISA, Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Bildgebung erfordern eine fluoreszierende Markierung zur Identifizierung einzelner Zellen. Bei der Verwendung mehrerer fluoreszierender Sonden zur Erkennung von unterschiedlichen zellulären Ziele oder Aktivitäten, muss jede Sonde ein von den anderen Sonden unterschiedliches Fluoreszenz-Spektrum aufweisen. Die blau fluoreszierenden DNA-bindenden Sonden Hoechst und DAPI werden häufig verwendet. Allerdings können diese Sonden nicht verwendet werden, wenn keine UV-Beleuchtung verfügbar ist oder andere blau emittierende fluoreszierende Sonden verwendet werden. Daher sind nukleäre Sonden, die eine andere Farbe als Blau emittieren, gut geeignet für die Zellidentifizierung und -zählung sowie für die Bestimmung der nukleären Morphologie und des DNA-Gehalts.
- Aufgrund von Anregung und Emission im fern-roten Bereich kann die fluoreszierende Sonde DRAQ5 gleichzeitig mit vielen anderen Fluorophoren verwendet werden und ist ideal für Zellen geeignet, die Fusionsproteine des grün fluoreszierenden Proteins (GFP) exprimieren.
- Mit vielen vorhandenen Protokollen über eine breite Palette von Instrumenten-Plattformen kompatibel
- Emittiert im tief roten Bereich, ist lipophil und durchdringt Zell- und Kernmembranen in lebenden und fixierten Zellen für eine schnelle DNA-Färbung
- Der Farbstoff ist wasserlöslich, wird einsatzbereit geliefert und erfordert keine RNase, Zelllyse, oder Waschschritte, so dass er mit Automatisierung kompatibel ist
- Da das DNA-Färbemittel stöchiometrisch ist, kann die fluoreszierende Sonde DRAQ5 für die Analyse des DNA-Gehalts in Zellproliferationsstudien verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Beschreibung | DRAQ5™ Fluoreszenzsondenlösung (5 mmol) |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellbildgebung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät |
| Produkttyp | Fluoreszenzsondenlösung |
| Farbstofftyp | Membrangängig |
| Emission | 681 nm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DRAQ5 Fluorescent Probe Solution (5 mM)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione