Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe
Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.
Marke: Fisherbrand™ 13 02 1379
Beschreibung
- 13 mm
- Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke
Spezifikation
Septa | |
13 mm | |
1000 |
Grau, Rot | |
Butyl, PTFE | |
1,6 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe > Butyl/PTFE rot/grau ,1.6 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur