Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe
Artikelnummer. 11844960 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Grau
Grau, Rot
Rot-Orange, Durchsichtig
Material:
Butyl, PTFE
TEF
Dicke (metrisch):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11844960
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.
  • 13 mm
  • Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Grau, Rot
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Butyl, PTFE
Menge 1000
Dicke (metrisch) 2 mm