Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrat B-Reagenz
Artikelnummer. 10392223
Click to view available options
Menge:
15 ml/Fläschchen
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. 10392223
Marke: Thermo Scientific™ R8309004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie den Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrittest mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific RapID Nitrat B-Reagenz durch.
Führen Sie den Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrittest mit dem Thermo Scientific RapID Nitrat B-Reagenz durch.
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) und RapID NH System (R8311001) geeignet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung RapID Nitrat B-Reagenz
CE-Zeichen Ja
Format Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) und RapID NH System (R8311001)
Verpackungsart 1 Box
Menge 15 ml/Fläschchen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.