missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade
Used for Enzyme
Marke: Abnova™ P5308.2500Units
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
#REF!Spezifikation
P00639 | |
282217 | |
Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade | |
2500 U | |
RUO | |
DNASE1 | |
≥2,000 Kunitz units per mg dry weight. One Unit causes an increase in absorbance at 260nm of 0.001 per minute per ml at 25°C when acting upon highly polymerized DNA at pH 5.0. | |
None | |
Lyophilized |
Enzyme Activity | |
31.3kDa | |
Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas | |
Store at 4°C on dry atmosphere. Each vial contains approximately 2 mg glycine and 2 umoles calcium per 10,000 units of DNase I. Reconstituted the entire vial in 5 ml provides the equivalent of a 1 mg/ml solution. | |
DNASE1 | |
Deoxyribonuclease I Assay; Nick translation; DNA mapping; Isolation of nuclear RNA and protein; Plasmid construction; RNA polymerase synthesis of RNA probes and RT-PCR. | |
Bovine | |
Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade > 2500 Units
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur