Learn More
Invitrogen™ Premo™ Cellular Hydrogen Peroxide Sensor
Ermöglicht die dynamische Messung von Wasserstoffperoxid (H2O2) in lebenden Zellen. Der Premo™ Cellular Hydrogen Peroxid Sensor ist ein genetisch kodierter Sensor, der in Zellen transduziert/transfiziert wird. Dieses gebrauchsfertige Detektionssystem reagiert schnell auf Reize und ist reversibel.
Marke: Invitrogen™ P36243
530.48 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der roGFP-Orp1-Chimäre
Premo™ zelluläre Wasserstoffperoxid-Sensor kombiniert die Selektivität einer roGFP-Orp1-Chimäre mit der Transduktionseffizienz der BacMam 2.0-Technologie. Redox-empfindliches grün fluoreszierendes Protein (roGFP) erkennt Redox-Potenzial durch zwei in die β-Barrel Struktur des GFP-Proteins eingeführte Cysteine. Dilsulfid-Bildung zwischen den Cysteinen führt zu einer Protonierung des GFP und erhöht die 400 nm-Anregungsspektren auf Kosten der 488 nm-Anregungsspektren. Die Fluoreszenz bei den beiden verschiedenen Anregungswellenlängen kann mit derselben Emissionswellenlänge von 515 nm quantifiziert werden. Orp1 ist ein Wasserstoffperoxid-empfindliches Hefeprotein, das bei Reaktion mit Wasserstoffperoxid Disulfide bildet und die Fähigkeit hat, Signale durch Disulfid-Austausch zu anderen Redox-Proteinen zu leiten. Durch die Kombination der Wasserstoffperoxid-selektiven Eigenschaften von Orp1 und roGFP ist es möglich, Wasserstoffperoxid selektiv in Zellen zu quantifizieren.
BacMam-Technologie
Mit der integrierten BacMam-Technologie ist dieser Sensor bereit für den Einsatz – einfach Zellen zu Wachstumsmedien hinzufügen und über Nacht inkubieren. Die BacMam Technologie basiert auf der Verwendung eines Insektenzellvirus (Baculovirus), um Gene in Säugetierzellen effizient zu liefern und auszudrücken. Da Säugetierzellen die Replikation von Baculoviren nicht unterstützen, wird die Transduktion extrem gut toleriert und weist im Allgemeinen keine zytopathischen Effekte auf, selbst bei hohen Viruskonzentrationen.
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. Nicht einfrieren. | |
400, 488⁄515 | |
Premo™ Sensor für zelluläres Wasserstoffperoxid (H2O2), Orp1-roGFP | |
Proteinbasiertes Fluoreszenzmittel | |
5 mL |
Zellulärer Wasserstoffperoxid-Sensor | |
Zellviabilität, Zellproliferation und Zellfunktion | |
Sensor für freie Radikale | |
Premo™ |