Learn More
BRAND™ Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz
In Deutschland hergestellte Premium-Küvetten
Marke: BRAND™ 759128
192.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vierseitige, klare Einwegküvetten von BRAND in Premium-Qualität für beste Ergebnisse bei Fluoreszenzanwendungen.
- Wählen Sie Polystyrol für allgemeine Anforderungen im sichtbaren Bereich (340 - 800 nm).
- Wählen Sie proprietäre UV-Kunststoffküvetten ohne Autofluoreszenz für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis für Assays im Bereich von 230 bis 800 nm.
- 10 mm-Lichtpfad für die meisten Fluorimeter.
Spezifikation
Fluorimetrie-Küvette | |
ja | |
Proprietärer UV-beständiger Kunststoff | |
500 | |
230 bis 800 nm | |
Flourometer | |
Fluormetrie |
Vierseiten-Küvetten, klar, für die Flourimetrie, von BRAND. Proprietärer UV-beständiger Kunststoff, Packung mit 500 Stück | |
2.5 bis 4.5 ml | |
12.5 mm | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013090 | Analysenzertifikat | 18/11/2024 | 759128 |